Hlavní dokumenty
534404
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-N-Fmoc-amino-L-proline
97%
Synonyma:
(2S,4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H28N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
452.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21-/m0/s1
InChI key
UPXRTVAIJMUAQR-BTYIYWSLSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.