Hlavní dokumenty
534153
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
97%
Synonyma:
3−Bromo-6−hydroxy-5−nitroacetophenone
About This Item
Lineární vzorec:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
129-132 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI key
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)