533785
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
Tolan-d10
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
170 °C/19 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)