Hlavní dokumenty
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonyma:
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Lineární vzorec:
C6H10[OOC(CH3)3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
composition
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Quality Level
concentration
~80 wt. % in odorless mineral spirits
refractive index
n20/D 1.435
mp
65 °C (SADT)
density
0.891 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
InChI key
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization initiator.
Legal Information
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.9 °F - closed cup
flash_point_c
68.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)