Key Documents
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonyma:
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Lineární vzorec:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
concentration
80 wt. % in odorless mineral spirits
refractive index
n20/D 1.442
density
0.898 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
InChI key
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization initiator
Legal Information
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)