Hlavní dokumenty
491888
Sigma-Aldrich
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
Synonyma:
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
About This Item
Lineární vzorec:
13CC5H5CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)