Hlavní dokumenty
719617
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-phenylthiazole
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6BrNS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
55-59 °C
functional group
bromo
phenyl
SMILES string
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)