490520
Phthalic-α,α−13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99%
Synonyma:
1,2-Benzenedicarboxylic-13C2 acid, Phthalic-(dicarboxyl-13C2) acid
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
assay
≥99%
form
solid
mp
210-211 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)