489816
L-Tyrosine-(phenyl-3,5-d2)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanine
About This Item
Lineární vzorec:
4-(HO)C6H2D2CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]c1cc(C[C@H](N)C(O)=O)cc([2H])c1O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
InChI key
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?