235466
1-Vinylimidazole
≥99%
Synonyma:
1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Ethenylimidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, N-Vinylimidazole
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
InChI key
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Application
- as functional monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers
- as monomer in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) [m-poly(DVB-VIM)] microbeads
- in the synthesis of novel ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer (IIHC)
- in removal of the vinyl protecting group via isoprene-catalyzed lithiation process
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
84 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)