Merck
87921
Tetramethylsilane
≥99.0% (GC)
Synonyma:
TMS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Si(CH3)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-899-1
Beilstein/REAXYS Number:
1696908
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
26-28 °C (lit.)
Vapor pressure:
11.66 psi ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
11.66 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.), n20/D 1.359
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetramethylsilane can be used as a silicon precursor for the synthesis of silicon doped diamond-like carbon (DLC-Si) films and silicon carbide (SiC) bulk crystals. It can also be used as a hydrocarbon substrate to study intermolecular C-H activation chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylsilane
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
-16.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-27 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)