489670
Potassium palmitate-2,2-d2
98 atom % D
Synonyma:
Hexadecanoic acid-2,2-d2 potassium salt, Palmitic acid-2,2-d2 potassium salt, Potassium hexadecanoate-2,2-d2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[K+].[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i15D2;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-BMIYEHQMSA-M
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)