488488
Carbon-13C tetrachloride
99 atom % 13C
Synonyma:
Tetrachloromethane-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
Inchi Key
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?