Přeskočit na
02671
Carbon tetrachloride
analytical standard
Synonyma:
Tetrachloromethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
CCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.82
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-262-8
Beilstein/REAXYS Number:
1098295
MDL number:
Produkt 02671 se v současnosti ve vaší zemi neprodává. Obraťte se na technický servis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.32 (vs air)
vapor pressure
143 mmHg ( 30 °C), 91 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.460
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
InChI key
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Application
CCl4 may have been used as reference standard in colorimetric analysis to determine CCl4 in fatty liver sample.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon tetrachloride
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)