Přeskočit na
490296
Methanol-1-d
98 atom % D
Synonyma:
Methan-d1-ol, Methanol-d1 (methyl-d1), Methyl-d1 Alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CDH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
33.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MICDWDOJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
492841588342589861
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
65.4 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
4 °C (lit.)
bp
248 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
1.127 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
4206-31-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)