Hlavní dokumenty
47631
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(StBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
Nα-Fmoc-S-tert-butylthio-L-cysteine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H25NO4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
431.57
Beilstein/REAXYS Number:
5157922
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −83±2°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
73-77 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S2/c1-22(2,3)29-28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
ZDUMTHLUTJOUML-IBGZPJMESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)