476196
Dibutyl itaconate
96%
Synonyma:
Di(n -butyl) itaconate, Dibutyl itaconate, 2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
96%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
276.8 °F
flash_point_c
136 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?