Přeskočit na
M100005
Myrcene
technical grade
Synonyma:
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
777,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
947,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 920,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-622-5
Beilstein/REAXYS Number:
1719990
MDL number:
777,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
~7 mmHg ( 20 °C)
contains
0.1% alpha-tocopherol
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00109 g/L at 20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChI key
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Myrcene is a monoterpene. Males of Ips spp. produced the pheromones ipsdienol (2-methyl-6-methylene-2,7-octadien-4-ol) and/or ipsenol (2-methyl-6-methylene-7-octen-4-ol) on exposure to the vapours of myrcene. Myrcene serves as a precursor for terpene alcohols. Myrcene is a constituent of the beetle′s host, ponderosapine. Hydrogenation of myrcene catalyzed by Ru, Cr, Ir and Rh complexes yields a complex mixture of mono-, di- and trihydrogenated products.
Application
Myrcene is the suitable synthetic standard used in the identification of E-myrcenol (2-methyl-6-methylene-E-2,7-octadien-1-01) as a major hindgut constituent in Eurasian bark beetle Ips duplicatus by GC-MS.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W27620064643BCR177R
Myrcene technical grade
Sigma-Aldrich
M100005
Myrcene
Myrcene stabilized, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W276200
Myrcene
Myrcene analytical standard
Supelco
64643
Myrcene
Pyrene BCR®, certified reference material
BCR177R
Pyrene
description
technical grade
description
stabilized, FCC, FG
description
analytical standard
description
BCR®, certified reference material
solubility
water: soluble 0.00109 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
167 °C (lit.)
bp
167 °C (lit.)
bp
167 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myrcene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?