467693
4-Fluorothioanisole
97%
Synonyma:
4-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
thioether
SMILES string
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)