Merck
275956
Methyl p-tolyl sulfide
99%
Synonyma:
4-(Methylthio)toluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4SCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-773-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10S/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Aerobic oxidation of methyl p-tolyl sulfide catalyzed by a heteroscorpionate Ru(II)-aqua complex has been reported. Chloroperoxidase catalyzed oxidation of methyl p-tolyl sulfide has been reported.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
185.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
85 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)