Hlavní dokumenty
435821
Sigma-Aldrich
Potassium fluorosulfate
Synonyma:
Potassium fluorosulfonate
About This Item
Lineární vzorec:
FSO3K
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form:
powder and chunks
form
powder and chunks
Quality Level
SMILES string
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)