426148
Boric acid-11B
≥99 atom % 11B
Synonyma:
11B Labeled boric acid
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥99 atom % 11B
density
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
O[11B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1+0
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-IGMARMGPSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?