Hlavní dokumenty
423815
Sigma-Aldrich
Diethylsilane
99%
Synonyma:
3-Silapentane
About This Item
Lineární vzorec:
(C2H5)2SiH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.22
Beilstein/REAXYS Number:
1730902
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
accessory
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)