Merck
483176
Methylphenylsilane
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5SiH2(CH3)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.24
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-160-0
Beilstein/REAXYS Number:
2935287
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
77.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
25 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)