Merck
148482
Diphenylsilane
97%
Synonyma:
Diphenyl silane, Diphenylsilicon
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)2SiH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.31
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-271-4
Beilstein/REAXYS Number:
2935887
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[SiH2](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2
InChI key
VDCSGNNYCFPWFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphenylsilane is an organosilicon compound used as an amide bond coupling reagent & alkene hydrosilylation precursor.
Application
  • Preparation of Bis diphenylsilane and Investigation of Its Cationic UV-Curing Material Properties: This study explores the synthesis and photosensitivity of a new material using diphenylsilane, emphasizing its potential in UV-curing applications (Y Liu et al., 2021, MDPI).
  • Inkjet printing of blue phosphorescent light-emitting layer based on bis (3, 5-di (9 H-carbazol-9-yl)) diphenylsilane: Research on the use of diphenylsilane derivatives for developing blue phosphorescent materials for inkjet printing, which could be used in electronic displays (R Bail et al., 2018, RSC Advances).
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)