Hlavní dokumenty
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
99%
About This Item
Lineární vzorec:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
264.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
optical activity
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp
273 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
Inchi Key
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)