Hlavní dokumenty
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Synonyma:
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI key
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)