Hlavní dokumenty
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Synonyma:
(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.23
Beilstein/REAXYS Number:
2249018
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
ketone
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
InChI key
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)