Merck
439797
Calcium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyma:
Calcium diiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CaI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
293.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-276-8
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: calcium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium iodide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)