Hlavní dokumenty
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
Synonyma:
Calcium diiodide
About This Item
Lineární vzorec:
CaI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
293.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99%
form:
powder and chunks
Quality Level
assay
99%
form
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)