Key Documents
390666
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride
98%
About This Item
Lineární vzorec:
H2N(CH2)3CO2C2H5·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CCOC(=O)CCCN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-2-9-6(8)4-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI key
CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c