Merck
855294
8-Aminooctanoic acid
99%
Synonyma:
ω-Aminocaprylic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2(CH2)7COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
159.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-687-9
Beilstein/REAXYS Number:
1756493
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
194 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11)
InChI key
UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)