Hlavní dokumenty
388459
Sigma-Aldrich
Hexakis(bromomethyl)benzene
98%
About This Item
Lineární vzorec:
C6(CH2Br)6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
635.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
295-297 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1c(CBr)c(CBr)c(CBr)c(CBr)c1CBr
InChI
1S/C12H12Br6/c13-1-7-8(2-14)10(4-16)12(6-18)11(5-17)9(7)3-15/h1-6H2
Inchi Key
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)