Hlavní dokumenty
D44405
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-o-xylene
97%
Synonyma:
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene dibromide
About This Item
Lineární vzorec:
C6H4(CH2Br)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
263.96
Beilstein/REAXYS Number:
637159
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
91-94 °C (lit.)
density
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI key
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)