Merck
80153
Di-n-octyl phthalate
≥98.0% (GC)
Synonyma:
DNOP, Phthalic acid di-n-octyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H38O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
390.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-214-7
Beilstein/REAXYS Number:
1915994
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485
acid value
≤3
density
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-n-octyl phthalate (DnOP) is ahigh-molecular-weight compound commonly used as a plasticizer to enhance theflexibility and durability of polyvinyl chloride (PVC) products. It is found ina wide range of applications, including toys, wires, detergents, adhesives,automotive plastics, medical devices, and personal care products. Additionally,DnOP is utilized in non-PVC applications such as coatings, rubber products, andsealants.
Application
  • Unified BARGE Method for Phthalate Migration: A simplified unified BARGE method has been proposed to assess the migration of phthalate esters from ingested PVC consumer products. This study focuses on the migration behaviors of phthalates like Di-n-octyl phthalate, aiding in regulatory assessments and consumer safety evaluations (Mohamed et al., 2023).
  • ECTFE Porous Membrane for Dehumidification: The development of an ECTFE porous membrane for dehumidification of gaseous streams through a membrane condenser introduces a novel application of membrane technology, potentially incorporating Di-n-octyl phthalate as a process agent, enhancing industrial gas separation and purification processes (Pan et al., 2022).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-n-octyl phthalate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
117-84-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)