374784
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
Synonyma:
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
liquid crystal
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI key
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , MMP3(4314)
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.