Hlavní dokumenty
535494
Sigma-Aldrich
4′-Bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile
Synonyma:
2-Cyano-4′-bromomethylbiphenyl, 4′-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl
About This Item
Lineární vzorec:
BrCH2C6H4C6H4CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
125-128 °C (lit.)
Quality Level
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
InChI key
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)