Hlavní dokumenty
37278
Sigma-Aldrich
(−)-Dihydrocarveol
mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyma:
(1R,2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
Beilstein/REAXYS Number:
2433199
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −20±1°, neat
composition
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
refractive index
n20/D 1.476-1.479
density
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)