Přeskočit na
W224928
D-Carvone
≥96%, FG
Synonyma:
(S)-(+)-Carvone, (+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 each
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 820,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 010,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.22
FEMA Number:
2249
Council of Europe no.:
146
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
7.146
EC Number:
218-827-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2042970
Organoleptic:
caraway; minty
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FDA 21 CFR 117
assay
≥96%
composition
contains IFRA restricted Carvone
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
carvone
organoleptic
caraway; minty
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
General description
D-Carvone is a monoterpene ketone that can be used as a flavoring agent. It occurs naturally in essential oil of caraway seeds and citrus fruits.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W224901W356506W224502
description
≥96%, FG
description
≥97%, FCC, FG
description
≥97%, FCC, FG
description
≥98%, FCC, FG
grade
Fragrance grade, Halal, FG, Kosher
grade
Halal, FG, Fragrance grade, Kosher
grade
FG, Kosher, Fragrance grade, Halal
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher, FG
organoleptic
caraway; minty
organoleptic
herbaceous; spearmint
organoleptic
caraway; herbaceous; minty; woody; ethereal; spicy; camphoraceous
organoleptic
camphoraceous; woody; spicy
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
assay
≥96%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥98%
agency
meets purity specifications of JECFA, follows IFRA guidelines
agency
meets purity specifications of JECFA, follows IFRA guidelines
agency
follows IFRA guidelines
agency
meets purity specifications of JECFA, follows IFRA guidelines
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Carvone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.1 °F - closed cup
flash_point_c
95.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)