Přeskočit na
319902
Ethyl acetate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyma:
EtOAc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 770,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 960,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 650,00 Kč
20 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-500-4
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
1 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
H2SO4, passes test (darkened), ≤0.0009 meq/g Titr. acid, ≤0.200% water
evapn. residue
≤0.0030%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl acetate ACS grade solvent meets or exceeds the high standards of the American Chemical Society (ACS). It is ideal for most research needs and delivers replicable, publishable results.
Ethyl acetate ACS grade solvent used in:      
  • Routine chemical synthesis      
  • Drying & purification     
  • Critical labware cleaning
Our premium ACS solvents are ideal for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning. They meet or exceed the rigorous standards of the American Chemical Society (ACS), ensuring high-quality results for your research needs.
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
Ethyl acetate (ACS grade) can be used as a solvent in the synthesis of 6-O-acetyl glycosides via selective acetylation of carbohydrates in the presence of a catalytic amount of sulfuric acid. 6-O-acetyl glycoside derivatives are applicable as precursors for the synthesis of complex oligosaccharides.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
537446936367W241415
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
ReagentPlus®, ≥99.8%
description
BioRenewable, ≥99.5%
description
natural, ≥99%, FCC, FG
assay
≥99.5%
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
natural, FG, Kosher
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What methods or procedures should be followed to perform the measurements of 'Residue on Evaporation' and 'Titratable Acid', as outlined in the COA for product 319902?
    1 answer
    1. For an MQ 200 quality level product, it is typically not possible to share test methods. However, in the case of an ACS grade product, one can refer directly to the available ACS monograph.
      The monograph provides specific instructions for conducting the residue on evaporation test, which involves evaporating 40.0 g (45.0 mL) of the sample to dryness in a tared, preconditioned dish on a hot plate (~100 °C). Subsequently, the residue is dried at 105 °C for a duration of 30 minutes.
      Regarding the titratable acid test, the monograph advises adding 0.10 mL of phenolphthalein indicator solution to 10 mL of ethyl alcohol and neutralizing it with 0.01 N sodium hydroxide. Then, 9.0 g (10.0 mL) of the sample should be added, gently mixed, and titrated with 0.01 N sodium hydroxide until the pink color persists for 15 seconds. The requirement is that the usage of sodium hydroxide should not exceed 0.80 mL.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review