Merck
366978
5-Fluoroisatin
97%
Synonyma:
5-Fluoro-2,3-indoledione, NSC 39161
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4FNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
224-227 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Fluoroisatin has been reported as the precursor of the Sunitinib (Sutent) drug. 5-Fluoroisatin has been approved by the Food and Drugs Administration (FDA) in 2006 for the treatment of renal cell carcinoma (RCC) and gastrointestinal stromal tumor (GIST).
Application
5-Fluoroisatin may be used:
  • as reaction-based probe for live-cell detection of peroxynitrite by 19F magnetic resonance spectroscopy
  • in non-invasive detection of peroxynitrite (ONOO(-)) formation in living lung epithelial cells stimulated with interferon-γ (IFN-γ)
  • in the synthesis of bis-Schiff bases, via condensation with aromatic primary bis-amines in water suspension medium without using any organic solvent or acid catalyst
  • in the synthesis of 3-acetonyl-5-fluoro-3-hydroxyoxindole
Reactant for preparation of:
  • Spiro[indole-thiazolidinones] as biologically relevan synthesis scaffolds
  • Potential antimycobacterial agents
  • Inhibitors of c-Met kinase
  • Inhibitors of TAK1 kinase
  • Herpes simplex virus inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Inhibitors of vitiligo disease
  • Potential drug candidates with anti-HIV activity and anti-tubercular activity
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)