Přejít k obsahu
476994
5-Bromoisatin
technical grade, 90%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4BrNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-747-7
Beilstein/REAXYS Number:
383760
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
impurities
<10% isatin
mp
247-252 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Bromoisatin is a 5-haloisatin. One of the methods reported for its synthesis is by reacting N-halosaccharins with isatin in the presence of SiO2. Its inotropic activity has been studied on rhythmically stimulated papillary muscles of guinea pigs. It is reported to exhibit analgesic and sedative properties at a dose of 0.2g/kg in mice.
Application
5-Bromoisatin may be used in the synthesis of the following:
  • N-derivatives of 5-bromoisatin
  • N-substituted pyrroles
  • linear polyaryleneoxindoles
  • 5-bromodioxindole
  • cinchoninic acid derivatives
  • 3-hydroxyoxindole
  • S-benzyldithiocarbazate Schiff Bases
  • 5-bromooxindole
  • Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)