Hlavní dokumenty
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H17NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
263.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]22/D −36.8°, neat
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.5217 (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI key
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)