468347
(R)-(+)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
optical activity
[α]22/D +21°, c = 37 in benzene
bp
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
UEBARDWJXBGYEJ-SCSAIBSYSA-N
Application
- As an anionic counterpart of morpholinium based chiral ionic liquids applicable in the Heck arylation reaction of 2,3-dihydrofuran.
- As a starting material in the synthesis of fructosyl peptide oxidase inhibitors.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.