357790
Thianaphthene
98%
Synonyma:
Benzo[b]thiophene, Benzothiophene, Thionaphthene
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
bp
221-222 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI key
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)