Přeskočit na
228036
OXONE®, monopersulfate compound
Synonyma:
Potassium peroxymonosulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 640,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 200,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 200,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KHSO5 · 0.5KHSO4 · 0.5K2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
307.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Form:
powder
1 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.0000017 hPa
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI key
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
General description
OXONE®, monopersulfate compound is a potassium triple salt mainly used as a stable, easy to handle and nontoxic oxidant.[1]
Application
OXONE®, monopersulfate compound may be used as an alternative to transition-metal oxidants for the conversion of aldehydes to carboxylic acids or esters.[1]
Oxidant used for halogenation of α,β-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation.
A rapid, efficient synthesis of oxaziridines from imines using buffered OXONE has been reported. Also used to study fading of an artist′s colorants.
Legal Information
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
91135675920P8131
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
<0.0000017 hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
pH
2-3 (10 g/L in aqueous solution, pH <6.0)
pH
-
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
concentration
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
concentration
>4.0% (active oxygen, titration by Na2S2O3 )
concentration
~1.6% (active oxygen)
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OXONE®, monopersulfate compound
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. do you need explosive rated fans to operate around Oxone?
    1 answer
    1. The Safety Data Sheet classifies this material as non-explosive therefore there is no need for explosive rated fans in order to operate around OXONE®, monopersulfate compound Product 228036-100G.