328324
1-Cyclopentenecarboxylic acid
98%
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
mp
121-124 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
InChI key
PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)