Přejít k obsahu
467030
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Synonyma:
Δ1-Tetrahydrobenzaldehyde, 1-Cyclohexenecarboxaldehyde, 1-Cyclohexenylaldehyde, 1-Formyl-1-cyclohexene, 1-Formylcyclohexene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H9CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
bp
61 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4,6H,1-3,5H2
InChI key
OANSOJSBHVENEI-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde is an α,β-unsaturated aldehyde. It participates in the synthesis of benzopyrans.
Application
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde may be used in the synthesis of azomethine imines.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
149.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
65 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)