Hlavní dokumenty
M75209
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
98%
Synonyma:
2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane
About This Item
Lineární vzorec:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.20
Beilstein/REAXYS Number:
1734432
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)