Hlavní dokumenty
324116
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
1.0 M in toluene
Synonyma:
PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.08
Beilstein/REAXYS Number:
969138
MDL number:
UNSPSC Code:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
concentration
1.0 M in toluene
density
0.854 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used in Mitsunobu reaction; transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols; iminophosphoranes and aza-Wittig reaction.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Nathalie Merceron et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19), 2250-2251 (2002-10-26)
C-Phosphanyl-C-chloroiminium salts formally react as phosphonio(amino)carbenes with tert-butyl isocyanide and trimethylphosphine, and as R2NC+ with vinyl ether and diisopropylamine.
Hughes, D. L.; Reamer, R. A. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 6487-6487 (110)
Alessandro A Boezio et al.
The Journal of organic chemistry, 68(8), 3241-3245 (2003-04-12)
A new class of orthoacylimine-derived chiral auxiliaries has been synthesized and tested in the nucleophilic addition of organolithium reagents to imines. The precursors can be prepared by an aza-Wittig reaction between the corresponding orthoacyl azide and a variety of aldehydes
William Levason et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(25), 9557-9566 (2014-05-16)
The reactions of the soft diphosphines o-C6H4(PMe2)2, Me2P(CH2)2PMe2, Et2P(CH2)2PEt2 or o-C6H4(PPh2)2 with NbF5 or TaF5 in anhydrous MeCN solution produce [MF4(diphosphine)2][MF6] (M = Nb or Ta), which have been characterised by microanalysis, IR, (1)H, (19)F{(1)H}, (31)P{(1)H} and (93)Nb NMR spectroscopy.
A Bondon et al.
Biochimica et biophysica acta, 872(1-2), 163-166 (1986-07-25)
A 31P-NMR study of trimethyl phosphine bound to the heme iron(II) atom in natural myoglobins, hemoglobins and synthetic porphyrin iron(II) shows that the iron-bound trimethylphosphine 31P chemical shifts are sensitive to the presence of globin:separated NMR signals can be observed